Natriumhydrogensulfid, wasserfrei
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
87389.04 87389.09
87389.04EA 250 EUR InStock
87389.04 87389.09
Natriumhydrogensulfid, wasserfrei
Sodium hydrogensulphide
Formel: HNaS
Dichte: 1,79
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011124
CAS-Nummer: 16721-80-5
EINECS: 240-778-0
UN: 2318
ADR: 4.2,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge