Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumsulfit, wasserfrei, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


06204.3600 06204.2600 06204.5600
KRAF06204.3600EA 51.3 EUR InStock
KRAF06204.3600 KRAF06204.2600 KRAF06204.5600
Natriumsulfit, wasserfrei, reinst
Sodium sulphite


Formel: Na₂SO₃
Melting Pt: > 500 °C
Dichte: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003503
CAS-Nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge