Natriumhexafluoroantimonat ≥99,5%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
13066.14 13066.22
13066.14EA 51.1 EUR InStock
13066.14 13066.22
Natriumhexafluoroantimonat ≥99,5%
Natriumhexafluoroantimonat
Purity: 99.5% CAS No.: 16925-25-0 Molecular Formula: NaSbF6 Formula Weight: 258.73 Physical Form: Crystalline Density: 3.38 UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00003482
Formel: F₆NaSb
Dichte: 3,38
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003482
CAS-Nummer: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge