Natriumtellurid ≥99,9% (Metall-Basis) -60 mesh
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
41777.02 41777.04 41777.09
41777.02EA 0 EUR InStock
41777.02 41777.04 41777.09
Natriumtellurid ≥99,9% (Metall-Basis) -60 mesh
Natriumtellurid
Formel: Na₂Te
MW: 173.58 g/mol
Melting Pt: 953 °C
Dichte: 2.90
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 12034-41-2
EINECS: 234-806-0
UN: 3134
ADR: 4.3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge