ortho-Tellursäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
86375-100G 86375-25G
SIAL86375-100GEA 349 EUR InStock
SIAL86375-100G SIAL86375-25G
ortho-Tellursäure, Sigma-Aldrich®
ortho-Tellursäure
Formel: H₆O₆Te
Melting Pt: 136 °C
Dichte: ∼3,068 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011609
CAS-Nummer: 7803-68-1
EINECS: 232-267-6
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09272
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge