Magnesiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
449164-10G 449164-50G
SIAL449164-10GEA 120 EUR InStock
SIAL449164-10G SIAL449164-50G
Magnesiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge