Dimethylacetylendicarboxylat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
115710050 115710250 115711000 115715000
ACRO115710050EA 23.7 EUR InStock
ACRO115710050 ACRO115710250 ACRO115711000 ACRO115715000
Dimethylacetylendicarboxylat 98%
Dimethylacetylendicarboxylat
Formel: C₆H₆O₄
MW: 142.11 g/mol
Siedepunkt: 95…98 °C (19 mmHg)
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 1.16 g/cm³
Flash-Pt: 86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008456
CAS-Nummer: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge