3-Chinuclidinon Hydrochlorid 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
132260250 132261000 132265000
ACRO132260250EA 75 EUR InStock
ACRO132260250 ACRO132261000 ACRO132265000
3-Chinuclidinon Hydrochlorid 99%
3-Chinuclidinon Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₂ClNO
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137391
CAS-Nummer: 1193-65-3
EINECS: 214-776-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 % (On dry substance)
Loss on drying ≤1.0 % (100°C, 2 h)
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
UV at 280 nm A: ≤0.06
pH 6.0 to 9.5 (20°C, 10% in H2O)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Ammonium (NH4) ≤0.05 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge