Myristoylchlorid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
180630050 180631000 180635000
ACRO180630050EA 23.2 EUR InStock
ACRO180630050 ACRO180631000 ACRO180635000
Myristoylchlorid 97%
Myristoylchlorid
Formel: C₁₄H₂₇ClO
Siedepunkt: 172…176 °C (5mbar)
Melting Pt: –1 °C
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000741
CAS-Nummer: 112-64-1
EINECS: 203-994-6
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge