(R)-(+)-Epoxystyrol 95%, 95% ee
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
240550050 240550010 240550250
ACRO240550050EA 96 EUR InStock
ACRO240550050 ACRO240550010 ACRO240550250
(R)-(+)-Epoxystyrol 95%, 95% ee
(R)-(+)-Epoxystyrol
Formel: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Siedepunkt: 192…195 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –37 °C
Dichte: 1.053 g/cm³
Flash-Pt: 79 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00066210
CAS-Nummer: 20780-53-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥94 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (neat)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge