N,N-Dimethylacetamiddimethylacetal 97% stabilisiert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
264130250 264131000
ACRO264130250EA 178 EUR InStock
ACRO264130250 ACRO264131000
N,N-Dimethylacetamiddimethylacetal 97% stabilisiert
N,N-Dimethylacetamiddimethylacetal
Formel: C₆H₁₅NO₂
Siedepunkt: 110…118 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,911 g/cm³
Flash-Pt: 8 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008476
CAS-Nummer: 18871-66-4
EINECS: 242-641-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Stabilizer sodium carbonate
Titration with HClO4 ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge