Dichlor(methyl)phosphin 90% tech.
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
310240100 310240500
ACRO310240100EA 278 EUR InStock
ACRO310240100 ACRO310240500
Dichlor(methyl)phosphin 90% tech.
Dichloro(methyl)phosphine
Formel: CH₃Cl₂P
Siedepunkt: 81…82 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,3 g/cm³
Flash-Pt: 48 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013616
CAS-Nummer: 676-83-5
EINECS: 211-631-8
UN: 2845
ADR: 4.2,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge