Dichlordiethylsilan 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
338100050 338100250
ACRO338100050EA 37 EUR InStock
ACRO338100050 ACRO338100250
Dichlordiethylsilan 97%
Dichlorodiethylsilane
Formel: C₄H₁₀Cl₂Si
MW: 157.11 g/mol
Melting Pt: –96 °C
Flash-Pt: 28 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000493
CAS-Nummer: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
UN: 1767
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge