Dimethylacetylendicarboxylat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11437.14 A11437.22 A11437.36
A11437.14EA 57.2 EUR InStock
A11437.14 A11437.22 A11437.36
Dimethylacetylendicarboxylat ≥98%
Dimethylacetylendicarboxylat
Purity: 98% CAS No.: 762-42-5 Molecular Formula: C6H6O4 Formula Weight: 142.11 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4480 Melting Point: -18° Boiling Point: 95-98°/19mm Beilstein Reference: 607063 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00008456
Formel: C₆H₆O₄
MW: 142.11 g/mol
Siedepunkt: 95…98 °C (19 mmHg)
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 1.156
Flash-Pt: 86 °C (186 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008456
CAS-Nummer: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge