Natriumbenzolsulfinat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A12118.14 A12118.22 A12118.36
A12118.14EA 24.4 EUR InStock
A12118.14 A12118.22 A12118.36
Natriumbenzolsulfinat ≥98%
Natriumbenzolsulfinat
Purity: 98% CAS No.: 873-55-2 Molecular Formula: C6H5NaO2S Formula Weight: 164.16 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598405
Formel: C₆H₅NaO₂S
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013135
CAS-Nummer: 873-55-2
EINECS: 212-842-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge