Palladium 5% auf Kohlenstoff, trocken verwendbar als Katalysator Type 87L
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12623.09 A12623.18
A12623.09EA 178 EUR InStock
A12623.09 A12623.18
Palladium 5% auf Kohlenstoff, trocken verwendbar als Katalysator Type 87L
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Molecular Formula: Pd Merck Reference: 14,6989 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,6989
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge