Diisopropylphosphonat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23800.14 B23800.22
B23800.14EA 48.7 EUR InStock
B23800.14 B23800.22
Diisopropylphosphonat ≥98%
Diisopropylphosphonat
Purity: 98% CAS No.: 1809-20-7 Molecular Formula: C6H15O3P Formula Weight: 166.16 Flash Point: 112°(234°F) Refractive Index: 1.4075 Boiling Point: 72-75°/10mm MDL No.: MFCD00117905
Formel: C₆H₁₅O₃P
Siedepunkt: 72…75 °C (10 mmHg)
Dichte: 0,990
Flash-Pt: 112 °C (234 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00117905
CAS-Nummer: 1809-20-7
EINECS: 217-317-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge