5-Chlor-3-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: ALFA (AESAR)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27756.MDEA 137 EUR InStock
H27756.MD H27756.06 H27756.03
5-Chlor-3-pyridinboronsäure 95%
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798243
CAS-Nummer: 872041-85-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge