Ethyl-2-bromnicotinat 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H52335.MD H52335.03
H52335.MDEA 91.3 EUR InStock
H52335.MD H52335.03
Ethyl-2-bromnicotinat 96%
Ethyl-2-bromnicotinat
Purity: 96% CAS No.: 53087-78-8 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.07 MDL No.: MFCD04113825
Formel: C₈H₈BrNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11506200
CAS-Nummer: 53087-78-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge