3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12T-0222.500 12T-0222.1 12T-0222.5 12T-0222.10
BIOT12T-0222.500EA 0 EUR InStock
BIOT12T-0222.500 BIOT12T-0222.1 BIOT12T-0222.5 BIOT12T-0222.10
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazol
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MDL Number: MFCD00051752
CAS-Nummer: 13788-84-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge