Methyl-6-hydroxynicotinat
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
5E-367S.500 5E-367S.1 5E-367S.5 5E-367S.10
BIOT5E-367S.500EA 0 EUR InStock
BIOT5E-367S.500 BIOT5E-367S.1 BIOT5E-367S.5 BIOT5E-367S.10
Methyl-6-hydroxynicotinat
Methyl-6-hydroxynicotinat
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
MDL Number: MFCD04113616
CAS-Nummer: 66171-50-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge