Methyl-2,5-dichlornicotinat
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
7W-0397.500 7W-0397.1 7W-0397.5 7W-0397.10
BIOT7W-0397.500EA 0 EUR InStock
BIOT7W-0397.500 BIOT7W-0397.1 BIOT7W-0397.5 BIOT7W-0397.10
Methyl-2,5-dichlornicotinat
Methyl-2,5-dichlornicotinat
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
MDL Number: MFCD03844857
CAS-Nummer: 67754-03-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge