2-(2,4-Difluorphenoxy)-3-nitropyridin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB08013.1 BTB08013.10
MAYBBTB08013.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB08013.1 MAYBBTB08013.10
2-(2,4-Difluorphenoxy)-3-nitropyridin
2-(2,4-Difluorophenoxy)-3-nitropyridine
Formel: C₁₁H₆F₂N₂O₃
MDL Number: MFCD00067800
CAS-Nummer: 175135-62-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge