3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CD09292.1 CD09292.10 CD09292.50
MAYBCD09292.1EA 0 EUR InStock
MAYBCD09292.1 MAYBCD09292.10 MAYBCD09292.50
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazol
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MDL Number: MFCD00051752
CAS-Nummer: 13788-84-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge