Methyl-2,6-dichlor-5-fluornicotinat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RH02135DA RH02135EA
MAYBRH02135DAEA 0 EUR InStock
MAYBRH02135DA MAYBRH02135EA
Methyl-2,6-dichlor-5-fluornicotinat
Methyl-2,6-dichlor-5-fluornicotinat
Formel: C₇H₄Cl₂FNO₂
MDL Number: MFCD02180634
CAS-Nummer: 189281-66-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge