4-Chlorbenzylidenmalononitril
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
S02458.250 S02458.1
MAYBS02458.250EA 0 EUR InStock
MAYBS02458.250 MAYBS02458.1
4-Chlorbenzylidenmalononitril
4-Chlorbenzylidenmalononitril
Formel: C₁₀H₅ClN₂
MDL Number: MFCD00126183
CAS-Nummer: 1867-38-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge