2,3-Dichlor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3926-5G BB-3926-1G BB-3926-25G
COBBBB-3926-5GEA 208 EUR InStock
COBBBB-3926-5G COBBBB-3926-1G COBBBB-3926-25G
2,3-Dichlor-4-pyridinboronsäure
2,3-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BCl₂NO₂
MDL Number: MFCD04038756
CAS-Nummer: 951677-39-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge