2-Chlor-4-methoxy-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5190-1G BB-5190-250M
COBBBB-5190-1GEA 1150 EUR InStock
COBBBB-5190-1G COBBBB-5190-250M
2-Chlor-4-methoxy-5-pyridinboronsäure
2-Chlor-4-methoxy-5-pyridinboronsäure
Formel: C₆H₇BClNO₃
MDL Number: MFCD10699625
CAS-Nummer: 1072946-20-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge