2,5-Dichlor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5232-5G BB-5232-1G
COBBBB-5232-5GEA 232 EUR InStock
COBBBB-5232-5G COBBBB-5232-1G
2,5-Dichlor-4-pyridinboronsäure
2,5-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BCl₂NO₂
MW: 191.81 g/mol
MDL Number: MFCD06798254
CAS-Nummer: 847664-64-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge