6-Chlor-2-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8885-1G BB-8885-250M
COBBBB-8885-1GEA 584 EUR InStock
COBBBB-8885-1G COBBBB-8885-250M
6-Chlor-2-pyridinboronsäure
6-Chloro-2-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
MDL Number: MFCD08063028
CAS-Nummer: 652148-90-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge