Methyl-6-aminonicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4102-5G CA-4102-25G CA-4102-1G
COBBCA-4102-5GEA 51 EUR InStock
COBBCA-4102-5G COBBCA-4102-25G COBBCA-4102-1G
Methyl-6-aminonicotinat
Methyl-6-aminonicotinat
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
MDL Number: MFCD00797844
CAS-Nummer: 36052-24-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge