Methyl-2-iodnicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4222-5G CA-4222-1G
COBBCA-4222-5GEA 0 EUR InStock
COBBCA-4222-5G COBBCA-4222-1G
Methyl-2-iodnicotinat
Methyl-2-iodnicotinat
Formel: C₇H₆INO₂
MDL Number: MFCD08689498
CAS-Nummer: 913836-18-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge