5-Fluorpicolinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7580-5G OS-7580-1G
COBBOS-7580-5GEA 99.6 EUR InStock
COBBOS-7580-5G COBBOS-7580-1G
5-Fluorpicolinsäure
5-Fluorpicolinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
MDL Number: MFCD04114196
CAS-Nummer: 107504-08-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge