(1-Ethoxyethyliden)malononitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0313-25G OT-0313-5G OT-0313-100G
COBBOT-0313-25GEA 152 EUR InStock
COBBOT-0313-25G COBBOT-0313-5G COBBOT-0313-100G
(1-Ethoxyethyliden)malononitril
(1-Ethoxyethyliden)malononitril
Formel: C₇H₈N₂O
MDL Number: MFCD00001852
CAS-Nummer: 5417-82-3
EINECS: 226-521-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge