Methyl-5-brom-2-chlornicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7076-1G PY-7076-5G
COBBPY-7076-1GEA 188 EUR InStock
COBBPY-7076-1G COBBPY-7076-5G
Methyl-5-brom-2-chlornicotinat
Methyl-5-brom-2-chlornicotinat
Formel: C₇H₅BrClNO₂
MDL Number: MFCD03844848
CAS-Nummer: 78686-79-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge