5-Chlor-2-hydroxy-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7230-5G PY-7230-1G
COBBPY-7230-5GEA 591 EUR InStock
COBBPY-7230-5G COBBPY-7230-1G
5-Chlor-2-hydroxy-3-nitropyridin
5-Chlor-2-hydroxy-3-nitropyridin
Formel: C₅H₃ClN₂O₃
MDL Number: MFCD00114884
CAS-Nummer: 21427-61-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge