3-Methylpicolinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7283-1G PY-7283-25G PY-7283-5G
COBBPY-7283-1GEA 26.2 EUR InStock
COBBPY-7283-1G COBBPY-7283-25G COBBPY-7283-5G
3-Methylpicolinsäure
3-Methylpicolinsäure
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
MDL Number: MFCD00191553
CAS-Nummer: 4021-07-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge