Methyl-6-iodnicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-8010-1G PY-8010-5G PY-8010-250M
COBBPY-8010-1GEA 346 EUR InStock
COBBPY-8010-1G COBBPY-8010-5G COBBPY-8010-250M
Methyl-6-iodnicotinat
Methyl-6-iodnicotinat
Formel: C₇H₆INO₂
MW: 263.03 g/mol
MDL Number: MFCD12546492
CAS-Nummer: 173157-33-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge