2-Bromethylethylether
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001004-100G 001004-25G
FLUO001004-100GEA 338 EUR InStock
FLUO001004-100G FLUO001004-25G
2-Bromethylethylether
2-Bromethylethylether
Formel: C₄H₉BrO
MDL Number: MFCD00000237
CAS-Nummer: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
UN: 2340
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge