2-(4-Fluorphenoxy)-3-nitropyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006321-1G 006321-5G
FLUO006321-1GEA 57.9 EUR InStock
FLUO006321-1G FLUO006321-5G
2-(4-Fluorphenoxy)-3-nitropyridin
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine
Formel: C₁₁H₇FN₂O₃
MW: 234.19 g/mol
MDL Number: MFCD00067801
CAS-Nummer: 147143-58-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge