3-Chlorpicolinsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL10712.POR 010712-1G
CHMPFL10712.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL10712.POR FLUO010712-1G
3-Chlorpicolinsäure
3-Chlorpicolinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
MDL Number: MFCD01646325
CAS-Nummer: 57266-69-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge