2,3,5-Trifluorisonicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013179-1G 013179-5G
FLUO013179-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013179-1G FLUO013179-5G
2,3,5-Trifluorisonicotinsäure
2,3,5-Trifluorisonicotinsäure
Formel: C₆H₂F₃NO₂
MDL Number: MFCD03840205
CAS-Nummer: 675602-91-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge