2-Amino-2-thiazolin Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018191-5G 018191-25G
FLUO018191-5GEA 69.8 EUR InStock
FLUO018191-5G FLUO018191-25G
2-Amino-2-thiazolin Hydrochlorid
2-Amino-2-thiazolin Hydrochlorid
Formel: C₃H₆N₂S
MDL Number: MFCD00012709
CAS-Nummer: 3882-98-2
EINECS: 217-224-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge