5-Brom-2-pyridincarbonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
045207-25G 045207-5G
FLUO045207-25GEA 119 EUR InStock
FLUO045207-25G FLUO045207-5G
5-Brom-2-pyridincarbonitril
5-Brom-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₃BrN₂
MDL Number: MFCD00234144
CAS-Nummer: 97483-77-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge