Triethylenglycolmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14587.0250 8.14587.1000
8.14587.0250EA 36.3 EUR InStock
8.14587.0250 8.14587.1000
Triethylenglycolmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Triethylenglycolmonomethylether
Formel: C₇H₁₆O₄
MW: 164.2 g/mol
MDL Number: MFCD00002875
CAS-Nummer: 112-35-6
EINECS: 203-962-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 245 - 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 133 °C
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 210 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge