Diethylacetylendicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
159441-100G 159441-25G 159441-5G
SIAL159441-100GEA 407 EUR InStock
SIAL159441-100G SIAL159441-25G SIAL159441-5G
Diethylacetylendicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Diethylacetylendicarboxylat
Formel: C₈H₁₀O₄
MDL Number: MFCD00009186
CAS-Nummer: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge