Cyclohexancarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
168041-100ML 168041-25ML
SIAL168041-100MLEA 279 EUR InStock
SIAL168041-100ML SIAL168041-25ML
Cyclohexancarbonitril, Sigma-Aldrich®
Cyclohexancarbonitril
Formel: C₇H₁₁N
MDL Number: MFCD00040444
CAS-Nummer: 766-05-2
EINECS: 212-157-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge