Palladium 5% auf Bariumsulfat Hydrierkatalysator (oxidierte Form), nicht reduziert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
205729-10G 205729-50G
SIAL205729-10GEA 195 EUR InStock
SIAL205729-10G SIAL205729-50G
Palladium 5% auf Bariumsulfat Hydrierkatalysator (oxidierte Form), nicht reduziert, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formel: Pd
MW: 106.420 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge