Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Platin 10% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

205958-10G 205958-1G 205958-50G
SIAL205958-10GEA 266 EUR InStock
SIAL205958-10G SIAL205958-1G SIAL205958-50G
Platin 10% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Platinum


Formel: Pt
MW: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Melting Pt: 1769
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3088
ADR: 4.2 III
Merck Index: 12,07689
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge