Cysteamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
30070-10G 30070-50G
SIAL30070-10GEA 142 EUR InStock
SIAL30070-10G SIAL30070-50G
Cysteamin, Sigma-Aldrich®
Cysteamin
Formel: C₂H₇NS
MDL Number: MFCD00008196
CAS-Nummer: 60-23-1
EINECS: 205-858-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge